Få mere at vide
(±)-Epichlorhydrin, 99%
Artikelnummer. 11422498
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422498 500 g 500g
11412498 100 g 100g
11432498 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15823.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92,522 g/mol
Epichlorhydrin bruges til fremstilling af polyaminer og polykvaternære ammoniumsalte, som flokkulenter i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges til syntese af overfladeaktive midler til vask af produkter og toiletartikler. Polyamin-epichlorhydrinharpiks bruges i papirindustrien til at forbedre papirets vådstyrke. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og anvendes i vid udstrækning til fremstilling af epoxyharpikser, epichlorhydrinelastomerer og polyamid-epichlorhydrinharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Epichlorhydrin anvendes til fremstilling af polyaminer og polykvaternære ammoniumsalte, som flokkulenter i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges til syntese af overfladeaktive midler til vask af produkter og toiletartikler. Polyamin-epichlorhydrinharpiks bruges i papirindustrien til at forbedre papirets vådstyrke. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og anvendes i vid udstrækning til fremstilling af epoxyharpikser, epichlorhydrinelastomerer og polyamid-epichlorhydrinharpikser.
Opløselighed Blandbar med vand og organiske
polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-89-8
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.522
MDL nummer MFCD00005132
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran
SMIL C1C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Epichlorohydrin
Smeltepunkt °C til 57 °C
Tæthed 1.182
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.438
Mængde 500 g
FN nummer UN2023
Beilstein 79785
Merck Index 14,3611
Opløselighedsinformation Blandbart med vand og organiske polare opløsningsmidler.
Formel vægt 92.53
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Epichlorohydrin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin