Få mere at vide
(±)-Epichlorhydrin, 99%
Artikelnummer. 11412498
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412498 100 g 100g
11422498 500 g 500g
11432498 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15823.22
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92,522 g/mol
Epichlorhydrin bruges til fremstilling af polyaminer og polykvaternære ammoniumsalte, som flokkulenter i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges til syntese af overfladeaktive midler til vask af produkter og toiletartikler. Polyamin-epichlorhydrinharpiks bruges i papirindustrien til at forbedre papirets vådstyrke. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og anvendes i vid udstrækning til fremstilling af epoxyharpikser, epichlorhydrinelastomerer og polyamid-epichlorhydrinharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Epichlorhydrin anvendes til fremstilling af polyaminer og polykvaternære ammoniumsalte, som flokkulenter i vand- og spildevandsbehandling. Det bruges til syntese af overfladeaktive midler til vask af produkter og toiletartikler. Polyamin-epichlorhydrinharpiks bruges i papirindustrien til at forbedre papirets vådstyrke. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og anvendes i vid udstrækning til fremstilling af epoxyharpikser, epichlorhydrinelastomerer og polyamid-epichlorhydrinharpikser.
Opløselighed Blandbar med vand og organiske
polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-89-8
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.522
MDL nummer MFCD00005132
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran
SMIL C1C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Epichlorohydrin
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 1.182
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Ligesom klor
Brydningsindeks 1.438
Mængde 100 g
FN nummer UN2023
Beilstein 79785
Merck Index 14,3611
Opløselighedsinformation Blandbart med vand og organiske polare opløsningsmidler.
Formel vægt 92.53
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Epichlorohydrin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin