Få mere at vide
Epichlorhydrin 1000 ug/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327624
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327624 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327624 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011097ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Analyt- eller komponentnavne Epichlorohydrin
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C3 H5 Cl O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Epichlorhydrin
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMIL ClCC1CO1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)oxiran
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 92.52
Mængde 1 ml
Formel vægt 92,0029 g/mol