Få mere at vide
(-)-Epicatechin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Epicatechin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 290.079 |
| Procent renhed | >95% |