Få mere at vide
(-)-Epicatechin, TRC
Artikelnummer. 30006993
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006993 100 mg
30008131 1 g
17994805 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE582260100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-46-0
Molekylær formel C15 H14 O6
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Synonym (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)-, Epicatechol, (-)- (8CI), (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechol, (2R,3R)-(-)-Epicatechin, Epicatechin, Epicatechol, L-Epicatechin, NSC 81161, epi-Catechin, epi-Catechol, l-Acacatechin, l-Epicatechin, l-Epicatechol
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3,5,7-triol
SMIL O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epicatechin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
Formel vægt 290.079
Procent renhed >95%