Få mere at vide
(-)-Epicatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453839
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453839 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 15453839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61218.F+
 Begrænset vare
På lager
CAS: 490-46-0 | C15H14O6 | 290,271 g/mol
Et antioxidant og naturligt produkt fra grøn te
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Smeltepunkt 240°dec
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C15H14O6
MDL nummer MFCD00075648
Mængde 20 mg
Beilstein 92760
Synonym --epicatechin, epicatechin, l-epicatechin, --epicatechol, l-acacatechin, epicatechol, l-epicatechol, 2r,3r-2-3,4-dihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, -epicatechin, 2r,3r---epicatechin
Opløselighedsinformation Opløselig i vand eller alkohol
InChI nøgle PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekylvægt (g/mol) 290.271
PubChem CID 72276
ChEBI CHEBI:90
Formel vægt 290.27
Fysisk form Krystallinsk pulver