Få mere at vide
(-)-Epicatechin gallat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473519
Skift visning
Mængde:
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473519 10 mg -
15463519 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60814.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1856.40 DKK
    1503.65 DKK / 10mg
    Spare 352.75 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et naturligt produkt fra grøn te, der fremkalder apoptose
(-)-Epicatechin gallat bruges som en antioxidant undersøgt som en supplerende behandling af nogle methyicillin-resistente bakterier. Epicatechingallat binder sig til cellemembranen i methicillin-resistente Staphylococcus aureus, hvilket nedsætter flydendeheden af dobbeltlaget og inducerer ændringer i genekspression. En af catechin-isomererne og en potent antioxidant, der kan modulere en lang række membranproteiner. Dens dobbeltlagsmodificerende styrke blev testet ved anvendelse af gramicidin A (gA) kanaler som prober. Alle katekinerne ændrer gA-kanalfunktionen og modificerer dobbeltlagsegenskaber med et 500 ganges styrkeområde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-Epicatechin gallat bruges som en antioxidant undersøgt som en supplerende behandling af nogle methyicillin-resistente bakterier. Epicatechingallat binder sig til cellemembranen i methicillin-resistente Staphylococcus aureus, hvilket nedsætter flydendeheden af dobbeltlaget og inducerer ændringer i genekspression. En af catechin-isomererne og en potent antioxidant, der kan modulere en lang række membranproteiner. Dens dobbeltlagsmodificerende styrke blev testet ved anvendelse af gramicidin A (gA) kanaler som prober. Alle catechinerne ændrer gA-kanalfunktionen og modificerer dobbeltlagsegenskaber med et 500 ganges styrkeområde.
Opløselighed Opløseligt i vand
, acetone, DMSO, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1257-08-5
Molekylær formel C22H18O10
Molekylvægt (g/mol) 442.376
MDL nummer MFCD00075936
InChI nøgle LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Synonym =--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
PubChem CID 107905
ChEBI CHEBI:70255
IUPAC navn [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epicatechin gallate
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, acetone, DMSO, methanol.
Formel vægt 442.37
Fysisk form Pulver