Få mere at vide
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474717
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16474717 50 mg 50mg
16473826 25 mg -
16428818 10 mg -
16411268 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474717 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress (-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epicatechin gallate
CAS 1257-08-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H18O10
Mængde 50 mg
Synonym Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM)
SMIL O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Molekylvægt (g/mol) 442.37
Formel vægt 442.37
Procent renhed 97.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death