Få mere at vide
(-)-Epicatechin-3'-O-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Epicatechin-3'-O-glucuronide |
| CAS | 603133-91-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H22 O12 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (-)-Epicatechin-3'-O-glucuronide, 5-[(2R,3R)-3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 5-[(2R,3R)-3,4-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, (-)-Epicatechin 3'-glucuronide, (-)-E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O12/c22-8-4-11(24)9-6-12(25)18(31-13(9)5-8)7-1-2-10(23)14(3-7)32-21-17(28)15(26)16(27)19(33-21)20(29)30/h1-5,12,15-19,21-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,15+,16+,17-,18-,19+,21-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)c3 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-hydroxy-5-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.392 |
| Vis mere |