Få mere at vide
(-)-Epicatechin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315253
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315253 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315253 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13174690AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Analyt- eller komponentnavne (-)-Epicatechin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 O6
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)-, Epicatechol, (-)- (8CI), (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechol, (2R,3R)-(-)-Epicatechin, Epicatechin, Epicatechol, L-Epicatechin, NSC 81161, epi-Catechin, epi-Catechol, l-Acacatechin, l-Epicatechin, l-Epicatechol
InChI formel InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3,5,7-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 290,079 g/mol