missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Epicastasterone, TRC

Artikelnummer. 30375979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375979 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58227010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epicastasterone
CAS 72050-69-2
Molekylær formel C28 H48 O5
Mængde 10 mg
Synonym 24-epiCS, 22,23,24-Trisepicastasterone, (2α,3α,5α,22S,23S)-2,3,22,23-Tetrahydroxyergostan-6-one, (2α,3α,5α,22S,23S)-2,3,22,23-Tetrahydroxy-ergostan-6-one
InChI formel InChI=1S/C28H48O5/c1-14(2)15(3)25(32)26(33)16(4)18-7-8-19-17-11-22(29)21-12-23(30)24(31)13-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-21,23-26,30-33H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-,25+,26+,27-,28-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (2R,3S,5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molekylvægt (g/mol) 464.678
Formel vægt 464.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.