Få mere at vide
Epicastasterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epicastasterone |
| CAS | 72050-69-2 |
| Molekylær formel | C28 H48 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 24-epiCS, 22,23,24-Trisepicastasterone, (2α,3α,5α,22S,23S)-2,3,22,23-Tetrahydroxyergostan-6-one, (2α,3α,5α,22S,23S)-2,3,22,23-Tetrahydroxy-ergostan-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O5/c1-14(2)15(3)25(32)26(33)16(4)18-7-8-19-17-11-22(29)21-12-23(30)24(31)13-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-21,23-26,30-33H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-,25+,26+,27-,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (2R,3S,5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.678 |
| Formel vægt | 464.35 |