Få mere at vide
Epicamphor, TRC
Artikelnummer. 30380098
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30380098 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30380098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88299025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epicamphor
CAS 10292-98-5
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C10 H16 O
Mængde 25 mg
Synonym Epicamphor
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC navn (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 152.233
Formel vægt 152.12
Procent renhed >95