Få mere at vide
Epiberberine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epiberberine Chloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-18-8-13-5-6-21-10-15-12(3-4-17-20(15)25-11-24-17)7-16(21)14(13)9-19(18)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 371.0924 |