missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Epiberberine Chloride, TRC

Artikelnummer. 17943235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943235 100 mg
17953535 1 g
17933335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17943235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE578300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 889665-86-5
Molekylær formel C20 H18 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 371.81
Synonym 7,8,13,13a-Tetradehydro-2,3-dimethoxy-9,10-(methylenedioxy)berbinium Chloride
SMIL [Cl-].COc1cc2CC[n+]3cc4c5OCOc5ccc4cc3c2cc1OC

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Epiberberine Chloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-18-8-13-5-6-21-10-15-12(3-4-17-20(15)25-11-24-17)7-16(21)14(13)9-19(18)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 371.0924
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.