Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (±)-Epibatidine
Beskrivelse
High affinity nicotinic agonist (Ki values are 0.02 and 233 nM for α4β2 and α7 nicotinic receptors respectively). Analgesic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Epibatidine |
| CAS | 148152-66-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C11H13ClN2 |
| Formel vægt | 208.69 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.689 |