missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Epiandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epiandrosterone |
| CAS | 481-29-8 |
| Molekylær formel | C19 H30 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 5α-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epiandrosterone, 3β-Androsterone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5α-androstane, 3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3β-Hydroxyandrostan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 3β-OH-5α-Androstane-17-one, 5α-Androstan-17-one-3β-ol, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, 5α-Androstane-3β-ol-17-one, Androsterone, epi-, Androsterone, trans-, Epiandrosterone, Isoandrosterone, NSC 93996, d-Epiandrosterone, epi-Androsterone, iso-Androsterone, trans-Androsterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vægt | 290.2246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?