Generel beskrivelse
•Epiandrosteron er et steroidhormon, afledt af 5α -androstan
•Det er en dehydroepiandrosteronmetabolit og et androgen
•Det er en forløber for testosteron og østradiol med hypolipidæmiske og anabolske aktiviteter
Applikationer
•Epiandrosteron udviser en vis neurologisk aktivitet, da det kan binde til ɣ-aminosmørsyre (GABA)/benzodiazepin-receptorkomplekset (GABA-RC), der fungerer som en negativ ikke-konkurrerende modulator af GABA-RC og signalerer gennem N-methyl-D-aspartatreceptoren
•Det kan også hæmme pentosephosphat-vejen, udvide blodkar, der er præ-kontrakteret ved delvis depolarisering
•Epiandrosteron kan hæmme thromboxan A2-syntesen i aktiverede blodplader, reducere plasma plasminogen aktivator inhibitor type 1, reducere vævs plasminogen aktivator antigen, forbedre insulin-lignende vækstfaktor 1 serum niveauer og øge syntesen af cyklisk guanosin monophosphat og nitrogenoxid
•In vitro assays viser, at denne forbindelse inhiberer Junin virus replikation vitro anti-adenovirus (AdV) aktivitet
•Epiandrosteron påvirker glucoseoxidation og interleukin-1 beta i in vitro pancreas-øer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epiandrosterone |
| Navn note | 99% |
| CAS | 481-29-8 |
| Smeltepunkt | 171°C to 177°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C19H30O2 |
| Vis mere |