Få mere at vide
Invitrogen™ Epi5™ Episomal iPSC-omprogrammeringskit
Artikelnummer. 15313836
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313836 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15313836 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A15960
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Epi5™ Episomal iPSC-omprogrammeringskit
De Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit giver et letanvendeligt, yderst effektivt sæt af 5 episomale vektorer designet af Dr. Okita i laboratoriet hos professor Yamanaka ved Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University. Dette system producerer transgenfrie, virusfrie humane inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) med effektiviteter i området fra 0,04 % til 0,3 %, afhængigt af den celletype, der omprogrammeres.
Funktioner af Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit inkluderer:
  • Nem at bruge og højeffektiv, —uden behov for små molekyler under omprogrammering og den tilføjede p53-undertrykkelse giver forbedret iPSC-generering (1)
  • Anvendelig til alle stadier af din iPSC-forskning —Transgen-fri og viral-fri omprogrammering tillader brug fra grundlæggende til præ-klinisk forskning
  • Fleksibilitet i mediesystemer —kan bruges i enten feeder-fri eller feeder-baserede mediesystemer
    Opret transgene og virusfrie iPSC'er
    Episomale vektorer er et velbeskrevet system til fremstilling af transgenfri, virusfri iPSC'er, der giver en kilde til iPSC'er til alle stadier af din pluripotente stamcelleforskning. Andre omprogrammeringsmetoder, såsom lentivirus, indeholder transgener, der kan integreres i værtsgenomet, potentielt forstyrre genomet eller forårsage uforudsigelige resultater.
    Som oriP/EBNA1-vektorer indeholder disse episomale vektorer 5 omprogrammeringsfaktorer (Oct4, Sox2, Lin28, Klf4 og L-Myc) og replikerer ekstrakromosomalt kun én gang pr. cellecyklus. Ved denne replikationshastighed går episomerne tabt med en hastighed på ca. 5 % pr. cellegenerering. Dette system viser forbedret iPSC-generering gennem p53-undertrykkelse, og inklusion af L-Myc har vist sig at være mere potent og specifik end c-Myc under human iPSC-generering (1).
    Let-at-bruge system
    Dette 2-hætteglas-kit giver det optimale system til episomal vektoromprogrammering og eliminerer behovet for brug af små molekyler i omprogrammeringsmediet. De episomale vektorer indføres i cellen ved elektroporation. Vi anbefaler brug af Neon Transfection ™System til elektroporation, hvilket giver fleksibilitet i volumen og dermed antallet af celler, der er nødvendige for omprogrammering.
    Fleksibilitet i valg af mediesystemer
    Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit kan bruges med flere celletyper og mediesystemer. Protokoller for fibroblaster og CD34+ blodceller er tilgængelige i enten feeder- eller feeder-fri baseret omprogrammering.
    1. Okita K, Matsumara Y, Sato Y, et al. En mere effektiv metode til at generere integrationsfrie humane iPS-celler. Nature Methods 8, 409-412, 2011.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kloningsmetode Ingen
    Indhold og opbevaring 2 rør. Opbevares ved -5 til -20 °C.
    Leveringstype Transfektion
    Til brug med (applikation) Stamcelleteknik og omprogrammering
    Til brug med (udstyr) Elektroporator, Neon Transfektionssystem
    Nøglefunktioner el
    Produktlinje Epi5
    Produkttype Episomal iPSC-omprogrammeringskit
    Promotor CAG
    Protein tag Ingen
    Mængde 1 sæt
    Replikationsoprindelse pUC Oprindelse
    Reporter Gene Ingen
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
    Vektor EBNA OriP