missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

epi-(+)-Strigolactone GR24, TRC

Artikelnummer. 30428266
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428266 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6876051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151716-23-3
Molekylær formel C17 H14 O5
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Synonym (3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One, (+)-2'-Epigr 24, [3Ar-[3E(S*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One
IUPAC navn (3E,3aR,8bS)-3-[[(2S)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one
SMIL CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epi-(+)-Strigolactone Gr24
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14+,15-/m1/s1
Formel vægt 298.084
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.