Få mere at vide
epi-Sesamin Monocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | epi-Sesamin Monocatechol |
| CAS | 1105568-81-7 |
| Molekylær formel | C19 H18 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-[(3aR,6aR)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,2-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c20-14-3-1-10(5-15(14)21)18-12-7-23-19(13(12)8-22-18)11-2-4-16-17(6-11)25-9-24-16/h1-6,12-13,18-21H,7-9H2/t12-,13-,18+,19+/m0/s1 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC navn | 4-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vægt | 342.1103 |