Få mere at vide
epi-laktose, TRC
Artikelnummer. 30137009
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137009 25 mg -
17988324 10 mg -
17909464 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11410025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50468-56-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-mannose, Epilactose;
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-((((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epilactose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11-,12+/m1/s1
Formel vægt 342.12
Procent renhed >95%