Få mere at vide
Epi-Lacosamide, TRC
Artikelnummer. 30138257
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138257 250 mg
30133408 25 mg
17939639 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE588795250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175481-37-5
Molekylær formel C13H18N2O3
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Synonym Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953, (2S)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Lacosamide Imp. A (EP), (2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953;
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
SMIL COC[C@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epi-Lacosamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m0/s1
Formel vægt 250.1317
Procent renhed >95%