Få mere at vide
Motic™ Epi-illuminator, 12V/50W
Artikelnummer. 15445262
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BA-310 POL, BA-310 MET Mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15445262 BA-310 POL, BA-310 MET Mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 15445262 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001901609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8020.00 DKK
    7128.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 891.68 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Giv belysning til epifluorescens. Motic™ Epi-Illuminator, 12V/50W er en kvarts halogenkilde med integrerede felt- og blændeblænder og et eksternt lampehus.
  • Kvarts-halogen lyskilde.
  • Integrerede felt- og blændemembraner.
  • Udvendigt lampehus.
Tekniske data
Type Epi-belysning, Quartz Halogen
Oversigt 12V/50W
Til brug med (udstyr) BA-310 POL, BA-310 MET Mikroskoper
Inkluderer Integrerede felt- og blændeblænder og et eksternt lampehus.
Spænding 12 V