Få mere at vide
Epi Galanthamine, TRC
Artikelnummer. 30006641
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006641 25 mg
30005063 5 mg
30004281 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58802525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668-85-5
Molekylær formel C17 H21 N O3
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)-, 2-Epigalanthamine (8CI), Epigalanthamine (6CI,7CI), Galanthamine, (3α)-, (4aS,6S,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Epigalanthamine, 2-epi-Galanthamine, 3-Epigalanthamine, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, [4aS-(4aα,6α,8aR*)]-, Epigalantamine, SPH 1068, Epi-galantamine
SMIL COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epi Galanthamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14+,17+/m1/s1
Formel vægt 287.1521
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.