missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

epi-Canagliflozin, TRC

Artikelnummer. 30331325
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331325 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17524510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale epi-Canagliflozin
CAS 1589590-87-3
Molekylær formel C24H25FO5S
Mængde 10 mg
Synonym (1R)-1,5-Anhydro-1-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol
InChI formel InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(24-23(29)22(28)21(27)19(12-26)30-24)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3
SMIL OCC1O[C@@H](C2=CC(CC3=CC=C(C4=CC=C(F)C=C4)S3)=C(C)C=C2)C(O)C(O)[C@@H]1O
IUPAC navn 2-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 444.52
Formel vægt 444.1407
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.