Få mere at vide
EphB6 Antibody (037), Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607950 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18607950 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18607950 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP289328B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
EphB6 Monoclonal specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen EphB6
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 037
Konjugeret Biotin
Fortynding ELISA
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
Værtsarter Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB6 (NP_004436.1; Met 1-Ser 579).
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Protein Kinase
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2051
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus