missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eperezolid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424946
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16424946 100 mg
16420277 50 mg
16416637 5 mg
16403918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16424946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10393

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Eperezolid(PNU-100592) is a oxazolidinone antibacterial agent, Eperezolid demonstrated good in vitro inhibitory activity, regardless of methicillin susceptibility for staphylococci(MIC90= 1-4 mg/ml).

Eperezolid(PNU-100592) is a oxazolidinone antibacterial agent, Eperezolid demonstrated good in vitro inhibitory activity, regardless of methicillin susceptibility for staphylococci(MIC90= 1-4 mg/ml).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eperezolid
Fysisk form Solid
CAS 165800-04-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23FN4O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym PNU-100592
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (111.56 mM)
SMIL O=C(O[C@H]1CNC(C)=O)N(C1)C2=CC(F)=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(CO)=O
Molekylvægt (g/mol) 394.4
Formel vægt 394.4
Procent renhed 95.77%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.