Få mere at vide
BRAND™ EPDM Gummi koniske pakninger
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
16 mm
20 mm
22 til 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Beskrivelse
- Gummi (EPDM) konstruktion
- Konisk form
- Giver en sikker pasform mellem filtertragt og filterkolbe
- Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes til filtertragte og filterkolber |
| Mængde | 10 |
| Størrelse (metrisk) | 89 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 89 mm |
| Materiale | EPDM |
| Type | Konisk gummipakning |