Få mere at vide
BRAND™ EPDM Gummi koniske pakninger
Artikelnummer. 10548781 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
16 mm
20 mm
22 til 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10548781 11 mm Pakke med 10
10689071 16 mm Pakke med 10
10518971 20 mm Pakke med 10
10325571 43 mm Pakke med 10
10277971 71 mm Pakke med 10
10101971 25 mm Pakke med 10
10049900 32 mm Pakke med 10
10614552 22 til 84 mm Pakke med 8
10599531 89 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10548781 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 462512
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placer mellem filtertragten og filterkolben for en sikker pasform.
  • Gummi (EPDM) konstruktion
  • Konisk form
  • Giver en sikker pasform mellem filtertragt og filterkolbe
  • Leveres i pakker af 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Anvendes til filtertragte og filterkolber
Længde (metrisk) 22 mm
Mængde 10
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale EPDM
Type Konisk gummipakning