Beskrivelse
- Gummi (EPDM) konstruktion
- Konisk form
- Giver en sikker pasform mellem filtertragt og filterkolbe
- Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes til filtertragte og filterkolber |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Mængde | 10 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | EPDM |
| Type | Pakning, konisk |