Få mere at vide
Cytiva EPDM/polypropylen pakningsstik
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
10/10 mm
5/10 mm
5/5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Pakning Tricorn kolonner er forenklet ved hjælp af en Tricorn pakningsstik og det passende glasrør. Tricorn pakningsstiksæt inkluderer et pakningsstik og to EPDM O-ringe. Pakningsstik fås i tre størrelser til brug af forskellige id-rør: 5-5 er til 5 mm rør på begge sider; 5-10 er til et 5 mm rør på den ene side og et 10 mm rør på den anden side; og 10-10 er til 10 mm rør på begge sider.
- Tricorn søjler er designet til højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk. De er velegnede til brug med højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter, og SOURCE .
- Søjlerne fås med indvendige diametre på 5 og 10 mm, og i længder fra 20 til 200 mm. Søjlelængder på 300 og 600 mm er også tilgængelige for søjlerne med en diameter på 10 mm. Udformningen og dimensionerne af søjlerne gør dem særligt anvendelige til screenings- og poleringstrin i proteinoprensning.
- Glasrør belagt med plastfilm beskytter individer i laboratoriet mod skade, hvis kolonnen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Tricorn |
| Type | Pakningsstik |
| Temperatur (metrisk) Maks | 60 °C |
| Inkluderer | 1 x stik 2 x O-ring, 7 x 1 mm (EPDM), 2 x O-ring 12 x 1 mm (EPDM) |
| Materiale | EPDM, polypropylen |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5/10 mm |