Få mere at vide
Novus Biologicals™ EPC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | modENCODE Antibodies |
| Mål | EPC1 |
| Synonym | DKFZp781P2312, enhancer of polycomb 1, enhancer of polycomb homolog 1, enhancer of polycomb homolog 1 (Drosophila), Epl1 |
| Gen symbol | EPC1 |