Få mere at vide
Novus Biologicals™ EPC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18477429 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18477429
Brand: Novus Biologicals™ H00080314T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori modENCODE Antibodies
Mål EPC1
Synonym DKFZp781P2312, enhancer of polycomb 1, enhancer of polycomb homolog 1, enhancer of polycomb homolog 1 (Drosophila), Epl1
Gen symbol EPC1