Få mere at vide
R&D Systems™ EPB42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18374558 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18374558 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18374558 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00002038T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Cardiovascular Biology
Mål EPB42
Synonym E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5
Gen symbol EPB42