Få mere at vide
Epalrestat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444067 50 mg -
16418168 10 mg -
16407916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY66009
MedChemExpress Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epalrestat
Fysisk form Solid
CAS 82159-09-9
Farve Red
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13NO3S2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym ONO2235
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (62.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CN(C/1=O)C(SC1=C/C(C)=C/C2=CC=CC=C2)=S
Molekylvægt (g/mol) 319.4
Formel vægt 319.4
Procent renhed 98.13%