Beskrivelse
- Brand: Phenomenex
- Product Type: Vial
- Volume: 40 mL
- Material: KG-33 Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Water Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Glass |
| Sterilitet | Sterile |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Crimp Cap with Stopper |
| Mængde | 500 Pk. |
| Egnet til formålet | Certified Quality |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 |
| Vis mere |