Få mere at vide
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Artikelnummer. 31745551 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31745551 40 mL
1 options
Artikelnummer. 31745551 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. 3328952813
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Glass
Sterilitet Sterile
Volumen (metrisk) 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Crimp Cap with Stopper
Mængde 500 Pk.
Egnet til formålet Certified Quality
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Vial