Få mere at vide
EPA VOC Yderligere Sammensætning 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317398
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317398 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317398 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA09000012ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
CAS 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1, 75-15-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Butanone 2000 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 2000 μg/mL∣2-Hexanone 2000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 μg/mL∣Acetone 2000 μg/mL∣Carbon disulfide 2000 μg/mL∣Methyl iodide 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL