Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, lukket top
Artikelnummer. p-7113879 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
40 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11500595
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • PP skruelåg
  • Lukket top
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 40 ml
Septum Septa er ikke inkluderet
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 95 mm