Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, lukket top
Artikelnummer. 12911001 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12911001 60 ml Pakke med 100
11500595 40 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12911001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Lukket top
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 60 ml
Septum Septa er ikke inkluderet
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 140 mm