Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, lukket top
Artikelnummer. 11500595 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11500595 40 ml Pakke med 100
12911001 60 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500595
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • PP skruelåg
  • Lukket top
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 40 ml
Septum Septa er ikke inkluderet
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 95 mm