Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum, mounted
Artikelnummer. 15673056 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15673056
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silicone/PTFE
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 40 mL
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 95 mm