Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum, mounted
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- ND24
- 24-400
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silicone/PTFE |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27.5 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Til brug med (applikation) | TOC (EPA) |
| Trådstil | 24-400 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap |
| Højde (metrisk) | 95 mm |