Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 12990991 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Materiale (liner):
Hvid silikone/beige PTFE
Naturlig silikone/PTFE
Naturlig silikone/beige PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale (liner) Pakningsstørrelse
12990991 60 ml Naturlig silikone/PTFE Pakke med 100
12970991 40 ml Hvid silikone/beige PTFE Pakke med 100
12980991 60 ml Hvid silikone/beige PTFE Pakke med 100
11510595 40 ml Naturlig silikone/PTFE -
12901001 20 ml Naturlig silikone/beige PTFE Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12990991
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturlig silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 60 ml
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Hydrolytisk glas (Klasse I)