Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 12980991 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Materiale (liner):
Hvid silikone/beige PTFE
Naturlig silikone/PTFE
Naturlig silikone/beige PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12980991
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Hvid silikone/beige PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 60 ml
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 140 mm
Type 1. hydrolytisk klasse