Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 12901001 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Materiale (liner):
Hvid silikone/beige PTFE
Naturlig silikone/PTFE
Naturlig silikone/beige PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale (liner) Pakningsstørrelse
12901001 20 ml Naturlig silikone/beige PTFE Pakke med 100
12990991 60 ml Naturlig silikone/PTFE Pakke med 100
12970991 40 ml Hvid silikone/beige PTFE Pakke med 100
12980991 60 ml Hvid silikone/beige PTFE Pakke med 100
11510595 40 ml Naturlig silikone/PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12901001
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (liner) Naturlig silikone/beige PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Hydrolytisk glas (Klasse I)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.