Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglassæt, 24-400 skruegevind, klart glas, hvid PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Naturlig silikone/PTFE |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27.5 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Til brug med (applikation) | TOC (EPA) |
| Trådstil | 24-400 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |