Få mere at vide
Thermo Scientific™ EPA skruehætteglas samlet sæt, hætteglas/septa/hætter
Beskrivelse
Vælg det rigtige hætteglas til anvendelse af vandanalyse ved hjælp af EPA-retningslinjer. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits fås i monterede og usamlede bekvemmelighedssæt for at spare dig tid under prøveforberedelse. Vælg mellem niveau 100, 200 (forrenset) eller 300 (forrenset og certificeret) klare eller ravgule EPA-hætteglas med 20 ml og 40 ml total volumenkapacitet. Samlede sæt inkluderer hætteglas med påsat hætter og septa. Usamlede bekvemmelighedssæt inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Disse er behandlet og pakket under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem på samme måde som Level 300-produkter. Level 100-produkter er ikke certificerede eller forrensede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Nationale EPA Screw Vials bekvemmelighedssæt anbefales til diskret vandprøvetagning i henhold til EPA 40 CFR 136 'Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants' og EPA 40 CFR 141 'National Interim Primary Drinking Water Regulations: Kontrol af trihalomethaner i drikkevand«.
Niveau 200 forrensede hætteglas
Forarbejdet og pakket under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem på samme måde som Level 300-produkter. Level 200-produkter er ikke certificerede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Niveau 300 forrenset og certificeret
Laboratorie certificeret til at opfylde USA EPA Super Fund-standarder i overensstemmelse med den seneste udgave af EPA's specifikationer og vejledning for kontaminantfri prøvebeholdere. Level 300 Analysecertifikatet er understøttet af tredjepartsgenererede validerbare laboratoriedata og giver fuldstændig sporbarhed gennem produktionsprocessen. Hvert tilfælde af Level 300-produkt indeholder et analysecertifikat og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain of-custody.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EPA skruehætteglas samlet sæt Hætteglas/Septa/hætter |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 60 ml |
| Til brug med (applikation) | Til vandanalyseapplikation ved hjælp af EPA-retningslinjer |
| Inkluderer | 60 mL klare EPA-hætteglas med hætte og forsegling |
| Niveau | Niveau 100 |
| nr. pr. pakke | 72 pakker |
| Lukketype | Skruelåg, samlet, med Septum |
| Vis mere |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.