Få mere at vide
Thermo Scientific™ EPA skruehætteglas samlet sæt, 40mL klart glas EPA hætteglas med hætte og forsegling, klasse 200, forrenset
Artikelnummer. 10004152
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
10004152 Klar
1 options
Artikelnummer. 10004152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40EPAVCSPC
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Spar tid ved prøveforberedelse. Tre niveauer af ThermoScientific EPA skruehætteglas er tilgængelige for at matche dine applikationskrav: Niveau 300, 200 og 100.
Vælg det rigtige hætteglas til anvendelse af vandanalyse ved hjælp af EPA-retningslinjer. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits fås i monterede og usamlede bekvemmelighedssæt for at spare dig tid under prøveforberedelse. Vælg mellem niveau 100, 200 (forrenset) eller 300 (forrenset og certificeret) klare eller ravgule EPA-hætteglas med 20 ml og 40 ml total volumenkapacitet. Samlede sæt inkluderer hætteglas med påsat hætter og septa. Usamlede bekvemmelighedssæt inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Niveau 100 EPA hætteglas
Disse er behandlet og pakket under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem på samme måde som Level 300-produkter. Level 100-produkter er ikke certificerede eller forrensede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Nationale EPA Screw Vials bekvemmelighedssæt anbefales til diskret vandprøvetagning i henhold til EPA 40 CFR 136 'Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants' og EPA 40 CFR 141 'National Interim Primary Drinking Water Regulations: Kontrol af trihalomethaner i drikkevand«.
Niveau 200 forrensede hætteglas
Forarbejdet og pakket under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem på samme måde som Level 300-produkter. Level 200-produkter er ikke certificerede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Niveau 300 forrenset og certificeret
Laboratorie certificeret til at opfylde USA EPA Super Fund-standarder i overensstemmelse med den seneste udgave af EPA's specifikationer og vejledning for kontaminantfri prøvebeholdere. Level 300 Analysecertifikatet er understøttet af tredjepartsgenererede validerbare laboratoriedata og giver fuldstændig sporbarhed gennem produktionsprocessen. Hvert tilfælde af Level 300-produkt indeholder et analysecertifikat og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain of-custody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EPA skruehætteglas samlet sæt Hætteglas/Septa/hætter
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 40 mL
Til brug med (applikation) Til vandanalyseapplikation ved hjælp af EPA-retningslinjer
nr. pr. pakke 72
Lukketype Skruelåg, samlet, med Septum
Mængde 72