Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglas med skruehals, glas
Artikelnummer. 10758874 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10758874 30 ml Klar Pakke med 100
10465982 40 ml Klar Pakke med 100
10000782 20 ml Klar Pakke med 100
10458082 20 ml Ravgul Pakke med 100
11510585 30 ml Ravgul Pakke med 100
11530585 40 ml Ravgul Pakke med 100
11540585 60 ml Klar Pakke med 100
11550585 60 ml Ravgul Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10758874
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bredt udvalg af EPA-hætteglas i klart og ravfarvet glas.
  • EPA-hætteglas kan leveres med et renhedscertifikat
  • EPA-hætteglas kan fås med enhver type skruetætning ND24, der allerede er skruet på
  • Klart og ravfarvet glas
  • Fås i 20mL, 30mL, 40mL og 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skruehals
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 30 ml
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Højde (metrisk) 72.5 mm