Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglas med skruehals, glas
Artikelnummer. 10000782 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10000782
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bredt udvalg af EPA-hætteglas i klart og ravfarvet glas.
  • EPA-hætteglas kan leveres med et renhedscertifikat
  • EPA-hætteglas kan fås med enhver type skruetætning ND24, der allerede er skruet på
  • Klart og ravfarvet glas
  • Fås i 20mL, 30mL, 40mL og 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skruehals
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) TOC (EPA)
Trådstil 24-400
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 57 mm
Certificeringer/compliance EPA
Type Hætteglas
Til brug med (udstyr) TOC (EPA)