Få mere at vide
EPA Method 8327 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318402
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318402 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318402 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000752MW
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 2355-31-9, 375-73-5
Analyt- eller komponentnavne 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.